2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B25433.22
B25433.06
B25433.22EA
0
EUR
B25433.22
B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Formule:
C₈H₈BrNO₃ Smeltpunt: 94…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12547883 CAS nummer: 58244-42-1 |