2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
B25470.09
B25470.18
B25470.09EA
70
EUR
B25470.09
B25470.18
2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
2,5-Hexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 2935-44-6
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 216-218°
MDL No.: MFCD00004557
Formule:
C₆H₁₄O₂ Kookpunt: 216…218 °C Dichtheid: 0,961 Vlampunt: 101 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004557 CAS nummer: 2935-44-6 EINECS: 220-910-3 |