Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
B25568.06
B25568.14
B25568.06EA
105
EUR
B25568.06
B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 18448-47-0
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 73°(165°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 190-192°
MDL No.: MFCD00001544
Formule:
C₈H₁₂O₂ Kookpunt: 190…192 °C Dichtheid: 1,030 Vlampunt: 73 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001544 CAS nummer: 18448-47-0 EINECS: 242-331-5 |