Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate cis- and trans-mixture 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25572.14
B25572.06
B25572.14EA
164
EUR
B25572.14
B25572.06
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate cis- and trans-mixture 97%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17159-80-7
Molecular Formula: C9H16O3
Formula Weight: 172.22
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₆O₃ Kookpunt: 127…134 °C (0,1 mmHg) Dichtheid: 1,068 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192156 CAS nummer: 17159-80-7 EINECS: 241-215-0 |