7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25712.03
B25712.06
B25712.03EA
71.3
EUR
B25712.03
B25712.06
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 17680-55-6
Molecular Formula: C9H10BrN
Formula Weight: 212.09
Melting Point: 32-35°
MDL No.: MFCD06739047
Formule:
C₉H₁₀BrN Smeltpunt: 32…35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06739047 CAS nummer: 17680-55-6 |