3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25751.03
H25751.MD
H25751.03EA
475
EUR
H25751.03
H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 288315-03-7
Molecular Formula: C3H5F2N.HCl
Formula Weight: 129.54
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05663714
Formule:
C₃H₆ClF₂N Smeltpunt: 138…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05663714 CAS nummer: 288315-03-7 |