4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25755.03
H25755.MD
H25755.03EA
316
EUR
H25755.03
H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Formule:
C₅H₁₁ClFN Smeltpunt: 161…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03452786 CAS nummer: 57395-89-8 |