3-Methylthiopropylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
H25846.06 H25846.03
H25846.06EA 160 EUR
H25846.06 H25846.03
3-Methylthiopropylamine 97%
3-Methylthiopropylamine
Purity: 97% CAS No.: 4104-45-4 Molecular Formula: C4H11NS Formula Weight: 105.20 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Stench Boiling Point: 169° UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00041898
Formule: C₄H₁₁NS
MW: 105.20 g/mol
Kookpunt: 169 °C
Dichtheid: 0.938
Vlampunt: 62 °C (144 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041898
CAS nummer: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
ADR: 8 III