3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
H25851.03 H25851.MD
H25851.03EA 152 EUR
H25851.03 H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 768-31-0 Molecular Formula: C6H10F3N Formula Weight: 153.15 Flash Point: 28°(83°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like Boiling Point: 128-130° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD02183561
Formule: C₆H₁₀F₃N
Kookpunt: 128…130 °C
Dichtheid: 1,16
Vlampunt: 28 °C (83 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183561
CAS nummer: 768-31-0
ADR: 3,III