2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
77.5
EUR
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formule:
C₅H₈F₃N Kookpunt: 110…112 °C Dichtheid: 1,21 Vlampunt: 26 °C (78 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02663405 CAS nummer: 109074-67-1 ADR: 3,III |