Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25893.06
H25893.03
H25893.06EA
482
EUR
H25893.06
H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95%
CAS No.: 36042-99-6
Molecular Formula: C20H14ClP
Formula Weight: 320.76
Melting Point: 154-157°
Boiling Point: 227-229°/0.6mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD09753469
Formule:
C₂₀H₁₄ClP Kookpunt: 227…229 °C (0,6 mmHg) Smeltpunt: 154…157 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09753469 CAS nummer: 36042-99-6 ADR: 8,II |