3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25895.06
H25895.03
H25895.06EA
143
EUR
H25895.06
H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95%
CAS No.: 5591-70-8
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD01693715
Formule:
C₉H₉N₃ Smeltpunt: 170…173 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01693715 CAS nummer: 5591-70-8 |