Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25927.18
H25927.09
H25927.18EA
426
EUR
H25927.18
H25927.09
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 571-55-1
Molecular Formula: C9H11F3O4
Formula Weight: 240.18
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 80-82°/1mm
MDL No.: MFCD02677683
Formule:
C₉H₁₁F₃O₄ Kookpunt: 80…82 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,235 Vlampunt: 104 °C (220 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02677683 CAS nummer: 571-55-1 |