5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25947.06
H25947.03
H25947.06EA
224
EUR
H25947.06
H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 352530-25-7
Molecular Formula: C6H7BO3S
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03093890
Formule:
C₆H₇BO₃S Smeltpunt: 118…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093890 CAS nummer: 352530-25-7 |