4-tert-Butoxyphenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
H26013.03 H26013.06
H26013.03EA 65.2 EUR
H26013.03 H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2460-87-9 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Odour: Phenol-like Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183556
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183556
CAS nummer: 2460-87-9