2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26023.03
H26023.06
H26023.03EA
64.5
EUR
H26023.03
H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1194-64-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.59
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 74°/0.4mm
MDL No.: MFCD01934409
Formule:
C₈H₇ClO MW: 154.6 g/mol Kookpunt: 74 °C (0.4 mmHg) Smeltpunt: 36…38 °C Vlampunt: 99 °C (210 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01934409 CAS nummer: 1194-64-5 |