4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD H26035.03
H26035.MDEA 24.9 EUR
H26035.MD H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 589-06-0 Molecular Formula: C10H11FO2 Formula Weight: 182.20 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD03788503
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788503
CAS nummer: 589-06-0
EINECS: 209-631-8