N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(1R,2R)-(-)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-TsDPEN, (1R,2R)-(-)-N-(4-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
H26061.14
H26061.06
H26061.03
H26061.14EA
771
EUR
H26061.14
H26061.06
H26061.03
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 144222-34-4
Molecular Formula: C21H22N2O2S
Formula Weight: 366.48
Melting Point: 127-132°
Optical Rotation: -31° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD02093428
Formule:
C₂₁H₂₂N₂O₂S Smeltpunt: 127…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093428 CAS nummer: 144222-34-4 |