4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26154.MD
H26154.03
H26154.MDEA
78.5
EUR
H26154.MD
H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 878572-17-9
Molecular Formula: C8H3F4NO4
Formula Weight: 253.11
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD08282778
Formule:
C₈H₃F₄NO₄ Smeltpunt: 120…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08282778 CAS nummer: 878572-17-9 |