2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
H26226.06
H26226.14
H26226.06EA
182
EUR
H26226.06
H26226.14
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Purity: 98%
CAS No.: 98327-87-8
Molecular Formula: C44H32P2
Formula Weight: 622.69
Melting Point: 281-285°
Beilstein Reference: 5321443
MDL No.: MFCD00010805
Formule:
C₄₄H₃₂P₂ Smeltpunt: 281…285 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010805 CAS nummer: 98327-87-8 EINECS: None Merck Index: 14,1223 |