4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H26300.03
H26300.06
H26300.14
H26300.03EA
28.4
EUR
H26300.03
H26300.06
H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 136459-72-8
Molecular Formula: C17H18Si
Formula Weight: 250.42
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD09953470
Formule:
C₁₇H₁₈Si Smeltpunt: 37…39 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09953470 CAS nummer: 136459-72-8 |