2-Phenylthioacetamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26514.MD H26514.03
H26514.MDEA 28.8 EUR
H26514.MD H26514.03
2-Phenylthioacetamide 97%
2-Phenylthioacetamide
Purity: 97% CAS No.: 645-54-5 Molecular Formula: C8H9NS Formula Weight: 151.23 Melting Point: 91-95° MDL No.: MFCD00022177
Formule: C₈H₉NS
Smeltpunt: 91…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022177
CAS nummer: 645-54-5
EINECS: None