2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26570.03
H26570.06
H26570.14
H26570.03EA
21.6
EUR
H26570.03
H26570.06
H26570.14
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 3739-94-4
Molecular Formula: C7H3Cl2NO2
Formula Weight: 204.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 284°
Beilstein Reference: 131556
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00006289
Formule:
C₇H₃Cl₂NO₂ Kookpunt: 284 °C Smeltpunt: 57…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006289 CAS nummer: 3739-94-4 EINECS: 223-125-4 ADR: 8,II |