2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26704.03
H26704.06
H26704.03EA
88.7
EUR
H26704.03
H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 82777-09-1
Molecular Formula: C18H13I
Formula Weight: 356.21
Melting Point: 113-116°
MDL No.: MFCD00185026
Formule:
C₁₈H₁₃I Smeltpunt: 113…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00185026 CAS nummer: 82777-09-1 |