Cumylamine 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 585-32-0
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Boiling Point: 197°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00134680
Formule:
C₉H₁₃N Kookpunt: 197 °C Dichtheid: 0,94 Vlampunt: 72 °C (162 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134680 CAS nummer: 585-32-0 EINECS: None ADR: 8,III |