Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26951.06 H26951.14
H26951.06EA 39.8 EUR
H26951.06 H26951.14
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate
Purity: 97% CAS No.: 6362-63-6 Molecular Formula: C12H11NO3 Formula Weight: 217.23 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD00019801
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019801
CAS nummer: 6362-63-6
EINECS: 228-844-7