2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26990.MD
H26990.03
H26990.MDEA
67.7
EUR
H26990.MD
H26990.03
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Purity: 95%
CAS No.: 34376-54-0
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.14
MDL No.: MFCD00766804
Formule:
C₅H₁₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00766804 CAS nummer: 34376-54-0 |