1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27082.MD H27082.03
H27082.MDEA 174 EUR
H27082.MD H27082.03
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
CAS No.: 845894-03-3 Molecular Formula: C9H14FNO3 Formula Weight: 203.22 MDL No.: MFCD08274459
Formule: C₉H₁₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274459
CAS nummer: 845894-03-3