(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27106.14 H27106.06 H27106.03
H27106.14EA 540 EUR
H27106.14 H27106.06 H27106.03
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99% CAS No.: 56210-72-1 Molecular Formula: C16H19N Formula Weight: 225.34 Boiling Point: 98°/0.3mm MDL No.: MFCD00243087
Formule: C₁₆H₁₉N
Kookpunt: 98 °C (0,3 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243087
CAS nummer: 56210-72-1