Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27110.06
H27110.14
H27110.06EA
58.8
EUR
H27110.06
H27110.14
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 13726-69-7
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00053370
Formule:
C₁₀H₁₇NO₅ Smeltpunt: 123…127 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00053370 CAS nummer: 13726-69-7 |