Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27124.06
H27124.03
H27124.06EA
94.7
EUR
H27124.06
H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 39786-35-1
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 77-82°
MDL No.: MFCD00641330
Formule:
C₁₁H₁₁NO₃ Smeltpunt: 77…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00641330 CAS nummer: 39786-35-1 |