2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27133.09
H27133.03
H27133.09EA
127
EUR
H27133.09
H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 73568-25-9
Molecular Formula: C10H6ClNO
Formula Weight: 191.62
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00130079
Formule:
C₁₀H₆ClNO Smeltpunt: 148…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130079 CAS nummer: 73568-25-9 |