6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27154.09 H27154.03
H27154.09EA 120 EUR
H27154.09 H27154.03
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Purity: 97% CAS No.: 133044-44-7 Molecular Formula: C9H7NO2S Formula Weight: 193.22 Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD02660572
Formule: C₉H₇NO₂S
Smeltpunt: 190…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02660572
CAS nummer: 133044-44-7