5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27166.06
H27166.03
H27166.06EA
229
EUR
H27166.06
H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 315-12-8
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Melting Point: 52-57°
MDL No.: MFCD03413407
Formule:
C₈H₈FNO₂ Smeltpunt: 52…57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03413407 CAS nummer: 315-12-8 |