3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27169.14
H27169.06
H27169.14EA
105
EUR
H27169.14
H27169.06
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Purity: 90%
CAS No.: 62235-61-4
Molecular Formula: C9H7BrN2O
Formula Weight: 239.07
Melting Point:
Formule:
C₉H₇BrN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03412060 CAS nummer: 62235-61-4 UN: 1759 ADR: 8,III |