3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
7-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27175.06
H27175.03
H27175.06EA
112
EUR
H27175.06
H27175.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 33632-74-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 146-148°
MDL No.: MFCD00276310
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Smeltpunt: 146…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00276310 CAS nummer: 20825-89-2 |