4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27196.14
H27196.06
H27196.14EA
92.5
EUR
H27196.14
H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 21744-84-3
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 58-60°
MDL No.: MFCD00601365
Formule:
C₉H₉NO₂ Smeltpunt: 58…60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00601365 CAS nummer: 21744-84-3 |