Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 7-bromoheptanoate
H27234.14 H27234.06
H27234.14EA 236 EUR
H27234.14 H27234.06
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Methyl-7-bromoheptanoate
Purity: 98% CAS No.: 54049-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 223.11 MDL No.: MFCD02258672
Formule: C₈H₁₅BrO₂
Dichtheid: 1,257
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258672
CAS nummer: 54049-24-0