Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27244.14
H27244.06
H27244.14EA
96.9
EUR
H27244.14
H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 932750-29-3
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 71-73°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD01743485
Formule:
C₉H₁₃NO₃ Smeltpunt: 71…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01743485 CAS nummer: 932750-29-3 ADR: 6.1,III |