5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27287.06
H27287.03
H27287.06EA
112
EUR
H27287.06
H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51516-68-8
Molecular Formula: C10H7ClN4
Formula Weight: 218.65
Melting Point: 183-187°
MDL No.: MFCD00128298
Formule:
C₁₀H₇ClN₄ Smeltpunt: 183…187 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128298 CAS nummer: 51516-68-8 |