1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
H27408.06
H27408.03
H27408.06EA
148
EUR
H27408.06
H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 53617-36-0
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Melting Point: 53-56°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD03274729
Formule:
C₁₀H₂₁N₃ Smeltpunt: 53…56 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03274729 CAS nummer: 53617-36-0 ADR: 8,III |