6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27493.09
H27493.03
H27493.09EA
252
EUR
H27493.09
H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 95%
CAS No.: 24036-52-0
Molecular Formula: C8H6BrNO2
Formula Weight: 228.04
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00461173
Formule:
C₈H₆BrNO₂ Smeltpunt: 220…225 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00461173 CAS nummer: 24036-52-0 |