1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27495.06
H27495.14
H27495.03
H27495.06EA
160
EUR
H27495.06
H27495.14
H27495.03
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Purity: 98%
CAS No.: 62813-01-8
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
MDL No.: MFCD07374375
Formule:
C₈H₁₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07374375 CAS nummer: 62813-01-8 |