5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27514.09
H27514.03
H27514.09EA
105
EUR
H27514.09
H27514.03
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2002-04-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00473692
Formule:
C₇H₆N₄S Smeltpunt: 242…248 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00473692 CAS nummer: 2002-04-2 |