7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27563.06
H27563.03
H27563.06EA
350
EUR
H27563.06
H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 90814-91-8
Molecular Formula: C8H6BrNOS
Formula Weight: 244.11
Melting Point: 210-214°
MDL No.: MFCD02660583
Formule:
C₈H₆BrNOS Smeltpunt: 210…214 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02660583 CAS nummer: 90814-91-8 |