3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27574.09
H27574.03
H27574.09EA
128
EUR
H27574.09
H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Formule:
C₇H₉NO₃ Smeltpunt: 123…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03422293 CAS nummer: 17147-85-2 |