4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
H27578.03
H27578.MD
H27578.03EA
192
EUR
H27578.03
H27578.MD
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Purity: 95%
CAS No.: 172843-97-9
Molecular Formula: C11H19NO5
Formula Weight: 245.27
Melting Point: 157° dec.
MDL No.: MFCD02683136
Formule:
C₁₁H₁₉NO₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683136 CAS nummer: 172843-97-9 |