3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic Acid
H27581.MD H27581.03
H27581.MDEA 29.9 EUR
H27581.MD H27581.03
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73096-39-6 Molecular Formula: C8H6N4O2 Formula Weight: 190.16 Melting Point: 284-286° MDL No.: MFCD03821131
Formule: C₈H₆N₄O₂
MW: 190.16 g/mol
Smeltpunt: 284…286 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03821131
CAS nummer: 73096-39-6