2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27622.14
H27622.06
H27622.14EA
77.1
EUR
H27622.14
H27622.06
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 99%
CAS No.: 5466-88-6
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00158536
Formule:
C₈H₇NO₂ Smeltpunt: 173…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00158536 CAS nummer: 5466-88-6 |