5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
H27640.MDEA
24.9
EUR
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
5'-m-Terphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 128388-54-5
Molecular Formula: C18H15BO2
Formula Weight: 274.13
Melting Point: 292-296°
MDL No.: MFCD09953491
Formule:
C₁₈H₁₅BO₂ Smeltpunt: 292…296 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09953491 CAS nummer: 128388-54-5 |